Learn More
Beskrivning
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | alpha-Endosulfan |
| CAS | 959-98-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 2950316 |
| Punto de fusión | 109.2°C 0.10°C to 108°C |
| Sinónimo | (3a,5aβ,6a,9a,9aβ)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide |
| Peso molecular (g/mol) | 406.9 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?