Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Endorphin, human
Código de producto. 15485699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485699 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15485699 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63462.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
An opioid peptide and substrate for transglutaminase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human
Método de purificación HPLC
Nombre común β-Lipotropin (61-76)
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) An opioid peptide and substrate for transglutaminase
Peso molecular 1745.98
Tipo de producto alpha-Endorphin, human
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Secuencia H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-OH