Learn More
Ácido alfa-eleosteárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-Eleostearic Acid |
| CAS | 506-23-0 |
| Fórmula molecular | C18H30O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (9Z,11E,13E)-9,11,13-Octadecatrienoic Acid, cis,trans,trans-9,11,13-Octadecatrienoic Acid, cis-Eleostearic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h5-10H,2-4,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b6-5+,8-7+,10-9- |
| SMILES | CCCC\C=C\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 278.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.2246 |