Learn More
Alfa-Ecdisona ( >90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Ecdysone |
| CAS | 3604-87-3 |
| Fórmula molecular | C27 H44 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2β,3β,5β,22R)-2,3,14,22,25-Pentahydroxycholest-7-en-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O6/c1-15(20(28)8-9-24(2,3)32)16-7-11-27(33)18-12-21(29)19-13-22(30)23(31)14-25(19,4)17(18)6-10-26(16,27)5/h12,15-17,19-20,22-23,28,30-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,19-,20+,22+,23-,25+,26+,27+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]([C@H](O)CCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17R)-17-[(1S,2R)-2,5-dihidroxi-1,5-dimetil-hexilo]-2,3,14-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-6-one |
| Peso molecular (g/mol) | 464.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.3138 |