Learn More
Alfa-Ecdisona ( >90%), TRC
Código de producto. 30378579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378579 2.5 mg
30383145 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE3251002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3604-87-3
Fórmula molecular C27 H44 O6
Peso molecular (g/mol) 464.63
Sinónimo (2β,3β,5β,22R)-2,3,14,22,25-Pentahydroxycholest-7-en-6-one
Nombre IUPAC (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17R)-17-[(1S,2R)-2,5-dihidroxi-1,5-dimetil-hexilo]-2,3,14-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-6-one
SMILES C[C@H]([C@H](O)CCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ecdysone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O6/c1-15(20(28)8-9-24(2,3)32)16-7-11-27(33)18-12-21(29)19-13-22(30)23(31)14-25(19,4)17(18)6-10-26(16,27)5/h12,15-17,19-20,22-23,28,30-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,19-,20+,22+,23-,25+,26+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.3138