Learn More
(+)-alfa-dihidrotetrabenazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-alpha-Dihydrotetrabenazine |
| CAS | 85081-18-1 |
| Fórmula molecular | C19H29NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol, [2R-(2alpha,3beta,11bbeta)]-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol, (+)-(2R,3R,11bR)-Dihydrotetrabenazine, (+)-DTBZ, (+)-Dihydrotetrabenazine, (2R,3R,11bR)-DHTBZ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H29NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16-17,21H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@H](O)C[C@@H]3c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,11bR)-9,10-dimetoxi-3-(2-metilpropil)-2,3,4,6,7,11b-hexahidro-1H-benzo[a]quinolizin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 319.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.2147 |