Learn More
Alfa-desmetilbenoxaprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Desmethyl Benoxaprofen |
| CAS | 51234-85-6 |
| Fórmula molecular | C15H10ClNO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenyl)-5-benzoxazoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10ClNO3/c16-11-4-2-10(3-5-11)15-17-12-7-9(8-14(18)19)1-6-13(12)20-15/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C=3C=CC(Cl)=CC3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-(4-clorofenil)benzo[d]oxazol-5-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 287.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.03 |