Learn More
Alfa-Desmetil Benoxaprofeno Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30362466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362466 50 mg 50 miligramos
30355761 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29101550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-57-1
Fórmula molecular C16H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 301.72
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-5-benzoxazoleacetic Acid Methyl Ester
SMILES COC(=O)CC1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-20-15(19)9-10-2-7-14-13(8-10)18-16(21-14)11-3-5-12(17)6-4-11/h2-8H,9H2,1H3