Learn More
alfa-demetilnaproxeno, Mikromol™
Código de producto. 30460728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460728 4 x 25 mg 100 miligramos
18081310 25 mg 25 miligramos
18033410 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460728 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
alfa-demetilnaproxeno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Demethylnaproxen
CAS 23981-47-7
Nombres de analitos o componentes alpha-Demethylnaproxen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic Acid, alpha-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP), Naproxen Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-metoxinaftalen-2-il)acético
Peso molecular (g/mol) 216.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0786 g/mol