Learn More
Alfa-decitabina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Decitabine |
| CAS | 22432-95-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1-(2-deoxy-α-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-α-D-erythro-pentofuranosyl)- (8CI), 1-(2-Deoxy-α-D-ribofuranosyl)-5-azacytosine, NSC 127717, α-Decitabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2S,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.21 |
| Mostrar más |