Learn More
Alpha-Damascone, TRC
Código de producto. 30382551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382551 500 mg
30375177 250 mg
30377588 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD627985500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43052-87-5
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.3
Sinónimo α-Damascone
Nombre IUPAC 1-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)pero-2-en-1-uno
SMILES CC=CC(=O)C1C(=CCCC1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-Damascone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.151