Learn More
alfa-D-(+)-Melibiosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15453209 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15453209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60439.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-99-9
Fórmula molecular C12H22O11
Número MDL MFCD00198188
Sinónimo 6-O-alpha-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-(+)-Melibiose
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,5820
Información de solubilidad Soluble in water at 100mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Forma física Polvo cristalino