Learn More
alfa-D-Lactosa monohidrato
Código de producto. 11448933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448933 5000 g 5000 g
11438933 250 g 250 g
11428933 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11074.0I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5989-81-1 | C12H24O12 | 360.312 g/mol
alpha-D-Lactose monohydrate is used as a carrier and stabiliser of aromas, pharmaceutical products, Food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5989-81-1
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.312
Número MDL MFCD00150747
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Sinónimo alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol;hidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Lactose monohydrate
Punto de fusión 207°C to 211°C (decomposition)
Densidad 1.525
Olor Odorless
Cantidad 5000 g
Beilstein 3768231
Índice Merck 14,5343
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +52° (c=4.5 in water, 22h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32 (342.30 Anhydrous)