Learn More
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Código de producto. 10712212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Plastic bucket
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712212 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
10494691 500 g Frasco de plástico 500 g
10238433 10 kg Plastic bucket 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412970020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5989-81-1 , 63-42-3
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.312
Número MDL MFCD00150747
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Sinónimo alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol;hidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material α-D-Lactose, monohydrate
Color Blanco
Residuos de ignición 0.03% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2 kg
Beilstein 31, 408
Índice Merck 14, 5343
Condición de rotación específica + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3
Grado Reactivo ACS
Forma física Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.