Learn More
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Código de producto. 10494691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Plastic bucket
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10494691 500 g Frasco de plástico 500 g
10712212 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
10238433 10 kg Plastic bucket 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10494691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412975000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5989-81-1 , 63-42-3
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.312
Número MDL MFCD00150747
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Sinónimo alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol;hidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D-Lactose, monohydrate
Color Blanco
Residuos de ignición 0.03% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 31, 408
Índice Merck 14, 5343
Condición de rotación específica + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3
Grado Reactivo ACS
Forma física Crystalline Powder