Learn More
Pentaacetato de alfa-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30391011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30391011 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30391011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59649550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-68-2
Fórmula molecular C16 H22 O11
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 390.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1162