Learn More
Pentaacetato de alfa-D-glucosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429657 50 g 50 g
11439657 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22137.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-68-2
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.34
Número MDL MFCD00064071,MFCD00064081
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucose pentaacetate
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 50 g
Beilstein 98852
Rotación óptica +102° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 99%