Learn More
tetrahidrato de sal sódica de Alfa-D-glucosa-1-fosfato , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489952 5 g 5 g
11499952 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489952 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12064.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56401-20-8 | C6H13Na2O9P | 306.114 g/mol
alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetra hydrate is a glucose molecule that can be used in cellular catabolism. It is used as an intermediate in chemical and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El tetrahidrato de sal disódica del alfa-D-glucosa-1-fosfato es una molécula de glucosa que se puede utilizar en el catabolismo celular. Se utiliza como intermediario en la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Souble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56401-20-8
Fórmula molecular C6H13Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 306.114
Número MDL MFCD00150839
Clave InChI AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
Sinónimo alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
PubChem CID 131855210
Nombre IUPAC sodio; dihidrógeno fosfato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
Punto de fusión ∼138°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.16 (304.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%