Learn More
Sal de potasio de alfa-D-glucosa 1,6-bisfosfato (> 70%), CTR
Código de producto. 30394907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30394907 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30394907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5952002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-D-Glucose 1,6-Bisphosphate Potassium Salt
CAS 91183-87-8
Fórmula molecular C6 H10 O12 P2 . 4 K . H2 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo alpha-D-Glucopyranose 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) Potassium, alpha-D-Glucose 1,6-Diphosphate Potassium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O12P2.4K.H2O/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;;/m1...../s1
SMILES O.[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H]1O
Nombre IUPAC tetrapotasio;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(fosfonatooximetil)oxan-2-il] fosfato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 510.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.8301
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.