Learn More
Sal de potasio de alfa-D-glucosa 1,6-bisfosfato (> 70%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-D-Glucose 1,6-Bisphosphate Potassium Salt |
| CAS | 91183-87-8 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O12 P2 . 4 K . H2 O |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | alpha-D-Glucopyranose 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) Potassium, alpha-D-Glucose 1,6-Diphosphate Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O12P2.4K.H2O/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;;/m1...../s1 |
| SMILES | O.[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | tetrapotasio;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(fosfonatooximetil)oxan-2-il] fosfato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 510.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.8301 |