Learn More
Éster metílico del ácido alfa-D-glucopiranurónico 2,3,4-tribenzoato 1-metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30397607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30397607 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30397607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4502202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Tribenzoate 1-Methanesulfonate
CAS 503599-28-8
Fórmula molecular C29H26O12S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo α-D-Glucopyranuronic acid, methyl ester, 2,3,4-tribenzoate 1-methanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H26O12S/c1-36-28(33)23-21(37-25(30)18-12-6-3-7-13-18)22(38-26(31)19-14-8-4-9-15-19)24(29(40-23)41-42(2,34)35)39-27(32)20-16-10-5-11-17-20/h3-17,21-24,29H,1-2H3/t21-,22-,23-,24+,29+/m0/s1
SMILES O(C(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H]2[C@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C(OC)=O)O[C@H](OS(C)(=O)=O)[C@@H]2OC(=O)C4=CC=CC=C4
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(metoxicarbonil)-6-((metilsulfonil)oxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil tribenzoato
Peso molecular (g/mol) 598.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.11