Learn More
Éster metílico del ácido alfa-D-glucopiranurónico 2,3,4-tribenzoato 1-metanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Tribenzoate 1-Methanesulfonate |
| CAS | 503599-28-8 |
| Fórmula molecular | C29H26O12S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranuronic acid, methyl ester, 2,3,4-tribenzoate 1-methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H26O12S/c1-36-28(33)23-21(37-25(30)18-12-6-3-7-13-18)22(38-26(31)19-14-8-4-9-15-19)24(29(40-23)41-42(2,34)35)39-27(32)20-16-10-5-11-17-20/h3-17,21-24,29H,1-2H3/t21-,22-,23-,24+,29+/m0/s1 |
| SMILES | O(C(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H]2[C@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C(OC)=O)O[C@H](OS(C)(=O)=O)[C@@H]2OC(=O)C4=CC=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(metoxicarbonil)-6-((metilsulfonil)oxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil tribenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 598.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 598.11 |