Learn More
octadecanoato de alfa-D-glucopiranósido-beta-D-fructofuranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-D-Glucopyranoside-beta-D-fructofuranosyl Octadecanoate |
| CAS | 37318-31-3 |
| Fórmula molecular | C30 H56 O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranoside β-D-fructofuranosyl octadecanoate, alpha-D-Glucopyranoside-beta-D-fructofuranosyl Octadecanoate, Sucrose, stearate (6CI), Cane sugar stearate, Cosmelike S 10, Cosmelike S 110, Crodesta F 110, Crodesta F 140, Crodesta F 160, Crodesta F 90, DK 160, DK 50, DK Ester O 10, DKF 10, DUB-SE 11S, Nitto Ester S 370, Rikemal A, Ryoto S 1170, Ryoto S 170, Ryoto Sugar Ester S 070, Ryoto Sugar Ester S 1170, Ryoto Sugar Ester S 1170F, Ryoto Sugar Ester S 1170S, Ryoto Sugar Ester S 1570, Ryoto Sugar Ester S 170, Ryoto Sugar Ester S 270, Ryoto Sugar Ester S 370F, Ryoto Sugar Ester S 395, Ryoto Sugar Ester S 570, Ryoto Sugar Ester S 70, Ryoto Sugar Ester S 970, Ryoto Sugar Ester SM 1800, S 070, S 1170, S 1570, S 170, S 270, S 395, S 970, SE 1570, SE 970, SEFA polystearate, SFE 1815, SM 90, SM 90 (sugar ester), SP 10C, SS 15, SS 7, Saccharose stearate, Sefose 1618H, Sisterna SP 50, Sucroester WE 11, Sucrose octadecanoate, Sucrose stearate, Surfhope C 1816, Surfhope J 1809, Surfhope J 1811, Surfhope J 1815, Surfhope SE COSME C 1800, Surfhope SE COSME C 1801, Surfhope SE COSME C 1802, Surfhope SE Cosme C 1811, Surfhope SE Cosme C 1815, Surfhope SE Cosme C 1816, Surfhope Sepharma J 1811F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H56O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(33)42-30(20-32)28(38)25(35)22(41-30)19-39-29-27(37)26(36)24(34)21(18-31)40-29/h21-22,24-29,31-32,34-38H,2-20H2,1H3/t21-,22-,24-,25-,26+,27-,28+,29+,30+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@]1(CO)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2-(hidroximetil)-5-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxolan-2-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 608.758 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 608.377 |