Learn More
Sal sódica del ácido alfa-D-glucoheptónico, TRC
Código de producto. 30401037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 g
Tamaño de la unidad:
150 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401037 150 g 150 g
1 options
Código de producto. 30401037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG450165150G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt
CAS 10094-62-9
Fórmula molecular C7H13NaO8 . 2(H2O)
Cantidad 150 g
Sinónimo D-Glycero-D-gulo-Heptonic Acid, Monosodium Salt, Dihydrate, D-α-Glucoheptonic Acid, Sodium Salt, Dihydrate, Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate Dihydrate, Sodium D-α-Glucoheptonate Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O8.Na.2H2O/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahidroxiheptanoato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 284.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0719