Learn More
Alfa-D-galactopiranosa 1,2-(metil ortoacetato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-D-Galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 138196-19-7 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O7 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O7/c1-9(13-2)15-7-6(12)5(11)4(3-10)14-8(7)16-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+,7-,8-,9?/m1/s1 |
| SMILES | COC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,5R,6R,7S,7aR)-5-(hidroximetil)-2-metoxi-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-6,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 236.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0896 |