Learn More
(+)-Alfa-Cyperone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-alpha-Cyperone |
| CAS | 473-08-5 |
| Fórmula molecular | C15 H22 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2(3H)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, (4aS,7R)-, 2(3H)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, (4aS-cis)-, Eudesma-4,11-dien-3-one (7CI,8CI), α-Cyperone (6CI), (+)-α-Cyperone, (4aS,7R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone, α-Cyperone, (+)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-7-15(4)8-6-14(16)11(3)13(15)9-12/h12H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCC(=O)C(=C2C1)C |
| Nombre IUPAC | (4aS,7R)-1,4a-dimetil-7-prop-1-en-2-il-3,4,5,6,7,8-hexahidronaftalen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1671 |