Learn More
alfa-cipermetrina (mezcla racémica), TRC
Código de producto. 30011292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011292 10 g 10 g
30010947 50 mg 50 miligramos
30004935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98900510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67375-30-8
Fórmula molecular C22 H19 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 416.3
Sinónimo (±)-Alphamethrin, Aeralfam, Alfazot, Alfoxylate, Alphacypermethrin, Alphaguard, Alphamethrin, Astound Duo, BAS 310, Bestox, Centaur, Cismix, Contest, Dominex, Dudu Alpha, Fastac, Fastac 100EC, Fastac 10EC, Fastac CS, Fastac Duo, Fendona, Fendona 60SC, Fendona 65C, Mageos, Sentry, Sentry (insecticide), Ultimate, WL 85871, α-Cypermethrin
Nombre IUPAC [(R)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo] (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cypermethrin
Nombres de analitos o componentes alpha-Cypermethrin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0742
Porcentaje de pureza >95%