Learn More
alfa-Ciclohexilfenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317415 10 g 10 g
11327415 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05350.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3893-23-0 | C14H17N | 199.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3893-23-0
Fórmula molecular C14H17N
Peso molecular (g/mol) 199.30
Número MDL MFCD00019362
Clave InChI IZSWBXTYTALSOZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cyclohexylphenylacetonitrile, cyclohexyl phenyl acetonitrile, alpha-cyclohexylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-cyclohexyl, 2-cyclohexyl-2-phenylethanenitrile, acmc-20alcf, cyclohexyl-phenylacetonitrile, alpha-phenylcyclohexaneacetonitrile, 2-cyclohexyl-2-phenyl-acetonitrile, .alpha.-cyclohexylphenylacetonitrile
PubChem CID 95302
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-2-fenilacetonitrilo
SMILES N#CC(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 137°C to 140°C (3 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 2051115
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.3
Porcentaje de pureza 98%