Learn More
Ácido alfa-ciclohexil-bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid |
| CAS | 3894-09-5 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | α-Phenyl-cyclohexaneacetic Acid, (±)-Cyclohexylphenylacetic acid, 2-Cyclohexyl-2-phenylacetic acid, Cyclohexylphenyl-acetic Acid, Cyclohexylphenylacetic acid, NSC 60418, α-Cyclohexyl-α-phenylacetic acid, α-Cyclohexylbenzeneacetic acid, α-Cyclohexylphenylacetic acid, α-Phenylcyclohexaneacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciclohexil-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 218.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1307 |