Learn More
Alfa-ciclogeranonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Cyclogeranonitrile |
| CAS | 57524-13-7 |
| Fórmula molecular | C10H15N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h5,9H,4,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CCCC(C)(C)C1C#N |
| Nombre IUPAC | 2,6,6-trimetilciclohex-2-eno-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.1204 |