Learn More
alfa-Ciclodextrina, TRC
Código de producto. 30363923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30363923 1 g
30349500 100 g
30350674 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9884701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10016-20-3
Fórmula molecular C36 H60 O30
Peso molecular (g/mol) 972.84
Sinónimo Alfadex, Cyclohexakis-(1→4)-(α-D-glucopyranosyl) (cyclomaltohexaose), Cyclohexakis-(1→4)-(α-D-glucopyranosyl) α-cyclodextrin
Nombre IUPAC (1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31R,32R,33R,34R,35R,36R,37R,38R,39R,40R,41R,42R)-5,10,15,20,25,30-hexakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.23,6.28,11.213,16.218,218,21.223,26]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cyclodextrin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.3169