Learn More
alpha-Cyclodextrin hydrate, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489236 25 g 25 g
11479236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18092.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
alpha-Cyclodextrin hydrate is used in the food industry. The structure of cyclodextrins allows them to form inclusion complexes with a wide variety of molecules. It lead to enzyme-like specificity in reactions.
Solubility
Soluble in water. 145 g/L at 25
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store in the dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51211-51-9
Fórmula molecular C36H60O30
Peso molecular (g/mol) 972.85
Número MDL MFCD00150804
Clave InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cyclodextrin hydrate
Punto de fusión 279°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 4227442
Índice Merck 14,2718
Información de solubilidad Soluble in water. 145g/L at 25
Rotación óptica +136° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.86 (Anhydrous)