Learn More
Máquina de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 2
Código de producto. 15670245
Cambiar vista
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
Bloques dobles (1 x 96 pocillos y 1 x 384 pocillos)
Doble de 384 pocillos
Doble de 96 pocillos
Intervalo de gradiente:
Hasta 19 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuraciones de bloques Intervalo de gradiente unitSize
15670245 Bloques dobles (1 x 96 pocillos y 1 x 384 pocillos) Hasta 19 °C cada uno
15680245 Doble de 384 pocillos Hasta 19 °C cada uno
15690245 Doble de 96 pocillos Hasta 19 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15670245 Proveedor PCRmax N.º de proveedor 9394520
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de bloques independientes dobles Alpha Cycler 2 (AC-2) permite a varios usuarios ejecutar diferentes protocolos simultáneamente sin necesidad de varias unidades. Ideal para entornos multiusuario o rendimiento a gran escala.
  • Pantalla táctil HD grande y sensible: funciona con guantes.
  • Refrigeración de muestras activas para una amplificación más nítida y no específica mínima
  • Asistente de programa - le permite generar un protocolo específico para su secuencia de cebador, fuente de plantilla y longitud del amplicón en segundos
  • Alpha Track App y QRR Reporting – Realice el seguimiento del progreso de cualquier ciclo de PCR y del estado del sistema de forma remota
  • Capacidad de gradiente: permite una optimización de la temperatura simplificada, independientemente del bloque seleccionado
  • Formato de 96 y 384 pocillos - Flexibilidad para cualquier escala y necesidad de usuario
  • Conectividad USB e inicio de sesión - Inicie sesión en el sistema y cargue sus valores predeterminados en cualquier unidad simplemente insertando su memoria USB
  • Opciones de bloque: Formato de 96 o 384 pocillos o combinación de ambos.
  • Máx. Intervalo de temperatura: hasta 29 °C
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (a 55 °C)
Uniformidad térmica ±0,3 °C (a 55 °C)
Dimensiones 430 x 260 x 200 mm
Tensión 110 - 240 V
Tipo de producto Termociclador
Garantía 2 año
Intervalo térmico De 10 °C a 100 °C (4 °C de retención final)
Para utilizar con (aplicación) PCR, clonación, ciclo térmico, NGS, secuenciación de Sanger
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Interfaz de usuario Interfaz de tableta de 10 in con Android
Vataje 900 W
Velocidad de rampa máxima 3,4 °C/s
Intervalo de gradiente Hasta 19 °C
Peso 30 kg (66 lb.)
Configuraciones de bloques Bloques dobles (1 x 96 pocillos y 1 x 384 pocillos)