Learn More
alfa-Ciano-o-tolunitrilo, 80 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10418690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10418690 100 g Frasco de vidrio 100 g
10021680 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10418690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152571000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3759-28-2
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00001895
Clave InChI GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
Nombre IUPAC 2-(cianometil)benzonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyano-o-tolunitrile
Nombre de nota tech.
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2C6H4CN
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 859
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.