Learn More
Alfa-ciano-beta-metil-beta-etoxiacrilonitrilo-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Cyano-beta-methyl-beta-ethoxyacrylonitrile-13C2 |
| CAS | 1391052-96-2 |
| Fórmula molecular | C513C2H8N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1-Ethoxyethylidene)malonitrile-13C2, 1-Ethoxyethylidenemalononitrile-13C2, 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile-13C2, 2-Cyano-3-ethoxy-3-methylacrylonitrile-13C2, NSC 11585-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3/i2+1,6+1 |
| SMILES | [13CH3][13C](=C(C#N)C#N)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(1-etoxi(1,2-^{13}C_{2})etilideno)propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 138.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0704 |