Learn More
Éster etílico del ácido alfa-ciano-alfa, beta-dietilvalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Cyano-alpha,beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 854879-12-2 |
| Fórmula molecular | C12H21NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyano-2,3-diethylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO2/c1-5-10(6-2)12(7-3,9-13)11(14)15-8-4/h10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(C(CC)(C#N)C(CC)CC)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-2,3-dietilpentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 211.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.16 |