Learn More
Ácido alfa-ciano-4-hidroxicinámico, matriz MALDI ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410777 5 x 10 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15410777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67635.!K
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Para su uso como matriz en el análisis de espectrometría de masas MALDI
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
Nombre de nota Ultrapure MALDI Matrix
CAS 28166-41-8
Punto de fusión 250°C to 253°C
Color Amarillo
Olor Odorless
Fórmula molecular C10H7NO3
Número MDL MFCD00004204
Cantidad 5 x 10 mg
Beilstein 3271427
Sinónimo alpha-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-3-4-hydroxyphe-nyl acrylic acid, 2z-2-cyano-3-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
Clave InChI AFVLVVWMAFSXCK-YVMONPNESA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C(C#N)C(=O)O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-2-ciano-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 189.17
PubChem CID 9794103
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Forma física Polvo