Learn More
Ácido alfa-ciano-4-hidroxicinnémico, TRC
Código de producto. 30355176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30355176 2.5 g
30352556 5 g
30354547 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3813482.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28166-41-8
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Sinónimo 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, 4-Hydroxy-alpha-cyanocinnamic Acid, NSC 173138, alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-(4-hidroxifenil)prop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)C(=Cc1ccc(O)cc1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0426