Learn More
Alpha-Cortolone, TRC
Código de producto. 30138017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138017 25 mg 25 miligramos
30011700 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69628025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-42-7
Fórmula molecular C21 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo 3α,17,20α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one, 20α-Cortolone, 3α,17,20α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one, 3α,17α,20α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one, 5β-Pregnan-3α,17α,20α,21-tetrol-11-one, 5β-Pregnane-3α,17,20α,21-tetrol-11-one, 5β-Pregnane-3α,17α,20α,21-tetrol-11-one, Cortolon, Cortolone, NSC 59872
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,17-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-11-uno
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@@H](O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Spécification
Nombre del producto químico o material alpha-Cortolone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,17-18,22-23,25-26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2406
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.