Learn More
Alfa-Copaene (>90%), TRC
Código de producto. 30012291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012291 10 mg 10 miligramos
30006303 25 mg 25 miligramos
30003375 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68521010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3856-25-5
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 1,3-dimethyl-8-(1-methylethyl)-, (1R,2S,6S,7S,8S)-, Copaene (6CI), Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 1,3-dimethyl-8-(1-methylethyl)-, stereoisomer, Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 8-isopropyl-1,3-dimethyl- (7CI), Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 8-isopropyl-1,3-dimethyl-, (1R,2S,6S,7S,8S)-(-)- (8CI), (1R,2S,6S,7S,8S)-1,3-Dimethyl-8-(1-methylethyl)tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, (-)-Copaene, (-)-α-Copaene, (1R,2S,6S,7S,8S)-(-)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, Aglaiene, alpha-Copaene, α-Copaene
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-8-propano-2-iltriciclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC=C(C)[C@@H]2[C@@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Copaene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)12-6-5-10(3)14(15)13(11)12/h5,9,11-14H,6-8H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14+,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878