Learn More
Alfa-Cítril, TRC
Código de producto. 30007459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007459 500 mg 500 miligramos
17923025 100 mg 100 miligramos
17990365 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC141275500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-27-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Sinónimo (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, (E)-Citral, (E)-Geranial, (E)-Neral, Citral a, Geranaldehyde, Geranial, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, trans-Citral, trans-Geranial, beta-Geranial, beta-Neral;
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Citral
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+