Learn More
alfa-cis-bergamoteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-cis-alpha-Bergamotene |
| CAS | 18252-46-5 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | alpha-cis-Bergamotene, (±)-cis-alpha-Bergamotene, Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (1R,5R,6R)-rel-, 2-Norpinene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, cis- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1R,5R,6R)-rel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)6-5-9-15(4)13-8-7-12(3)14(15)10-13/h6-7,13-14H,5,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@@]1(C)[C@H]2CC=C(C)[C@@H]1C2)C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,6S)-4,6-dimetil-6-(4-metilpent-3-enil)biciclo[3.1.1]hept-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.351 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.188 |