Learn More
Alfa-Cholestane-d4, TRC
Código de producto. 30361575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361575 5 mg 5 miligramos
30363030 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4317025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205529-74-4
Fórmula molecular C27 D4 H44
Peso molecular (g/mol) 376.695
Sinónimo 5α-Cholestane-2,2,4,4-D4, (5α)-Cholestane-2,2,4,4-d4, α-Cholestane-d4
Nombre IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentreno
SMILES [2H]C1([2H])CC([2H])([2H])[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cholestane-d4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.401