Learn More
Cloruro de alfa-clorofenilacetilo, TRC
Código de producto. 30364544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364544 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30364544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC376505250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chlorophenylacetyl Chloride
CAS 2912-62-1
Fórmula molecular C8 H6 Cl2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1
Nombre IUPAC Cloruro de 2-cloro-2-fenilacetilo
Peso molecular (g/mol) 189.039
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.98