Learn More
Alfa-(Clorometil)-3-hidroxibenzenómetrol, TRC
Código de producto. 30135244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135244 1 g 1 g
30007577 500 mg 500 miligramos
30012913 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4729501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1378757-22-2
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.61
Sinónimo α-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol, (RS)-2-Chloro-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-1-hidroxietil)fenol
SMILES OC(CCl)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,8,10-11H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0291