Learn More
Cloroetilo alfa-cloroformio, TRC
Código de producto. 30011875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30011875 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30011875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36606010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50893-53-3
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.97
Sinónimo 1-Chlorocarbonyloxy-1-chloroethane, 1-Chloroethyl Carbonochloridate, 1-Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 1-Chloroethyl Ester, alpha-Chloroethoxycarbonyl Chloride
Nombre IUPAC Carbonoclorhidato de 1-cloroetilo
SMILES CC(Cl)OC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chloroethyl Chloroformate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9588