Learn More
alfa-Clorocinamaldehído, 90+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10495173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10495173 5 g Frasco de vidrio 5 g
10288853 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18365-42-9
Fórmula molecular C9H7ClO
Peso molecular (g/mol) 166.61
Número MDL MFCD00077440
Clave InChI SARRRAKOHPKFBW-TWGQIWQCSA-N
Sinónimo alpha-chlorocinnamaldehyde, 2-chloro-3-phenylacrylaldehyde, 2-propenal, 2-chloro-3-phenyl, 2-chloro-3-phenyl-2-propenal, cinnamaldehyde, alpha-chloro, .alpha.-chlorocinnamaldehyde, 2z-2-chloro-3-phenylprop-2-enal, z-2-chloro-3-phenyl-2-propenal, a-chlorocinnamaldehyde, cinnamaldehyde, alpha-chloro-, z
PubChem CID 5899053
Nombre IUPAC (Z)-2-cloro-3-fenilprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-chlorocinnamaldehyde
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20°C to 22°C
Color Marrón
Punto de ebullición 107°C to 108°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=C(Cl)CHO
Índice de refracción 1.6390 to 1.641
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Chlorocinnamaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.