Learn More
Alfa-clorobencilo 4-Fluorofenil Cetona, TRC
Código de producto. 30353921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353921 100 mg -
30355335 250 mg 250 miligramos
30362117 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428980100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62148-67-8
Fórmula molecular C14H10ClFO
Peso molecular (g/mol) 248.68
Sinónimo 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanone
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(4-fluorofenil)-2-feniletano
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)C(Cl)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chlorobenzyl 4-Fluorophenyl Ketone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClFO/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)14(17)11-6-8-12(16)9-7-11/h1-9,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0404