Learn More
alfa-Cloro-p-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356170 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10478630 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356170 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 110171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-82-5 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-82-5
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000919
Clave InChI DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro
PubChem CID 7722
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Chloro-p-xylene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 200°C to 202°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2Cl
Índice de refracción 1.5330 to 1.535
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 384
Índice Merck 15, 10289
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido o líquido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Chloro-p-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.