Learn More
Alfa-cloro-p-metiltolueno, TRC
Código de producto. 30138326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138326 100 g 100 g
30007782 25 g 25 g
30003525 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369770100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-82-5
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Sinónimo alpha-Chloro-p-xylene, (4-Methylphenyl)methyl Chloride, 1-(Chloromethyl)-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chloromethylbenzene, 4-(Chloromethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Chloride, NSC 46590, p-(Chloromethyl)toluene, p-Methylbenzyl Chloride, p-Tolylmethyl Chloride, p-Xylyl Chloride, p-Xylyl-alpha-chloride, alpha-Chloro-p-methyltoluene, alpha-Chloro-p-xylene
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-4-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(CCl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chloro-p-methyltoluene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0393